Learn More
Sodium cyanate, 85%, pure
Codice prodotto. 10275660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275660 250 g Flacone in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10275660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.80€
    46.60€ / 250g
    Risparmia 15.20€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyanate
Punto di fusione 550°C
Nota nome 85%
CAS 917-61-3
Colore Beige or White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 250 g
Perdita all'essiccatura 3 % max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 80% min. (Argentometry)
Formula molecolare CNNaO
Formula lineare NaOCN
Numero MDL MFCD00011121
Beilstein 03, IV, 82
Indice di Merck 15, 8740
Sinonimo sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
Informazioni di solubilità Solubility in water: 110g/L (20 c). Other solubilities: 0.22g/100g alcohol (0 c),insoluble in ether
InChI Key ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;cyanate
Molecular Weight (g/mol) 65.01
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
Peso formulazione 65.01
Percent Purity 85%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico