Learn More
Sodium Cyanate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Cyanate |
| CAS | 917-61-3 |
| Formula molecolare | CNNaO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | CyanicAcid, Sodium Salt, Sodium Cyanate, Sodium Cyanate (NaOCN), Sodium Isocyanate, Zassol |
| InChI Formula | InChI=1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C#N |
| IUPAC Name | sodium;cyanate |
| Molecular Weight (g/mol) | 65.01 |
| Peso formulazione | 64.9878 |