Learn More
Sodium cyanide, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12654987 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12654987 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12654987 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194665000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.10€
    92.90€ / 500g
    Risparmia 6.20€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium iminomethanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione 1497.0°C
Materiale o nome chimico Sodium cyanide
Punto di fusione 562.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Granular Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97% min. (Argentometry)
Formula lineare NaCN
Beilstein 02,IV,5
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Indice di Merck 15,8741
Informazioni di solubilità Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
Peso formulazione 49
Percent Purity 98%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.