Learn More
Sodium cyanide, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1497.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium cyanide |
| Punto di fusione | 562.0°C |
| CAS | 143-33-9 |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | CNNa |
| Formula lineare | NaCN |
| Numero MDL | MFCD00003523 |
| Sinonimo | sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium cyanide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.