Learn More
Sodium cyanide, ACS, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11306449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11306449 500 g 500g
11326449 100 g 100g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11306449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012137.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds, cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, in electroplating and for extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione ca 1500°C
Materiale o nome chimico Sodium cyanide
Punto di fusione 563°C
Nota nome For analysis ACS
Colore Gray
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Odore Weak, characteristic
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Intervallo percentuale saggio 95% min.
Densità 1.61 g/mL
Beilstein 3587243
Informazioni di solubilità Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Peso formulazione 49.01
Percent Purity ≥95%
Grado ACS