Learn More
Sodium Cyanide, ACS Reagent, ≥95.0%, Solstice
Codice prodotto. 15691750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691750 500 g Flacone in polietilene 500g
15671750 100 g Flacone in polietilene 100g
15681750 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15691750 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 205222500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
ACS Reagent,≥95.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione 1407°C
Materiale o nome chimico Sodium Cyanide
Punto di fusione 563°C
Colore Colorless
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Quantità 500 g
Formula lineare NaCN
Numero UN UN1689
Beilstein 3587243
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 49.01g/mol
Percent Purity ≥95.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Pressione del vapore 1mmHg (817°C)
Densità 1.6g/cu.cm; Vapor Density: 1.7 (vs air)