Learn More
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Codice prodotto. 15645220 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645220 5 g Flacone in polietilene 5g
15625220 100 g Flacone in polietilene 100g
15635220 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15645220 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 3809705G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione 1500°C
Materiale o nome chimico Sodium cyanide
Punto di fusione 563.7°C
Colore White
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Quantità 5 g
Formula lineare NaCN
Numero UN UN1689
Beilstein 3587243
Informazioni di solubilità In water 49g/L at 20°C
Peso formulazione 49.01g/mol
Percent Purity 97%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline powder or granules or chunks
Pressione del vapore 1mmHg (817°C)
Densità Vapor Density: 1.7 (vs air)