Learn More
Sodium Cyanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyanosodium |
| CAS | 143-33-9 |
| Formula molecolare | C N Na |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide |
| InChI Formula | InChI=1S/CN.Na/c1-2; |
| SMILES | [Na]C#N |
| IUPAC Name | cyanosodium |
| Molecular Weight (g/mol) | 49.007 |
| Peso formulazione | 48.993 |