Learn More
Sodium cyanoborohydride, 1M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10113354 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10113354 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10386694 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113354 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.05€
    77.50€ / 100mL
    Risparmia 5.55€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25895-60-7 ∣ CH3BNNa ∣ 62.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyanoborohydride
Nota nome 1M solution in THF
CAS 25895-60-7, 109-99-9
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità -18°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Aspetto Clear colorless solution
Gravità specifica 0.915
Densità 0.9150g/mL
Formula molecolare CH3BNNa
Formula lineare NaBH3CN
Numero MDL MFCD00003516
Indice di Merck 15, 8742
Sinonimo sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, benzene, hexane
InChI Key CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
IUPAC Name sodium;cyanoboron(1-)
Molecular Weight (g/mol) 62.84
PubChem CID 20587905
Peso formulazione 62.84
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanoborohydride, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.