Learn More
Sodium Cyanoborohydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Cyanoborohydride |
| CAS | 25895-60-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | CH3BNNa |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-) |
| InChI Formula | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].[BH3-]C#N |
| IUPAC Name | sodium;cyanoboranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 62.84 |
| Vedi altri risultati |