Learn More
Sodium cyclamate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3559335
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
139-05-9
C6H12NNaO3S
201.22
MFCD00003827
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
23665706
CHEBI:82431
sodium;N-cyclohexylsulfamate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
139-05-9
C6H12NNaO3S
201.22
MFCD00003827
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
23665706
CHEBI:82431
sodium;N-cyclohexylsulfamate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium cyclamate
Colore White
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Punto d'infiammabilità >200°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H12NNaO3S
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyclamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/