Learn More
Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF
Codice prodotto. 11326389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mol
0.5 mol
Dimensione della confezione:
0.10mol
0.50mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326389 0.1 mol 0.10mol
11336389 0.5 mol 0.50mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11326389 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088300.JQ
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reagent for the preparation of metallocenes | CAS: 4984-82-1 | C5H5Na | 88.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4984-82-1
Formula molecolare C5H5Na
Molecular Weight (g/mol) 88.085
Numero MDL MFCD00012161
InChI Key JQUZTGJSSQCTPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentadienylsodium, sodium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, sodium cyclopentadienide, 2.0m solution in tetrahydrofuran
PubChem CID 21915903
IUPAC Name sodium;cyclopenta-1,3-diene
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyclopentadienide
Colore Pink to Red
Densità 0.938 g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Odore Ether-like
Quantità 0.1 mol
Numero UN UN3399
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 88.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 to 3M in THF
Forma fisica Liquid