Learn More
Sodium D-Gluconate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium gluconate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 218.0402 |
| Percent Purity | >95% |