Learn More
Sodium Decyl Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Decyl Sulfate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 260.1058 |