Descrizione
- Sodium deoxycholate monohydrate has been used in a study to:
- Assess a method for the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix
- Investigate the in vitro dissolution of gall stones
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| CAS | 145224-92-6 |
| Punti di ebollizione | Undetermined |
| Punto di fusione | >300°C |
| Quantità | 25 g |
| Numero MDL | MFCD00150750 |
| Beilstein | 3643164 |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.577 g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium deoxycholate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate