Learn More
Sodium deoxycholate monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11495626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495626 25 g 25g
11405636 100 g 100g
11415636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495626 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20759.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium Deoxycholate Monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145224-92-6
Formula molecolare C24H41NaO5
Molecular Weight (g/mol) 432.58
Numero MDL MFCD00150750 MFCD00064139
InChI Key NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Sinonimo 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
PubChem CID 67096373
SMILES O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Deoxycholate Monohydrate
Punto di fusione >300°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 0.98
Beilstein 3643164
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid;sodium;hydrate
Peso formulazione 432.58 (414.58 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Grado Ungraded
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate