Learn More
Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D{2}O, 99.5%(Isotopic)
Codice prodotto. 11314448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11314448 10 g 10g
11304448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11314448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042346.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14014-06-3
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 41.003
Numero MDL MFCD00037669
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Sinonimo sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium deuteroxide
Nota nome Isotopic
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 41.01
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.418
Sensibilità Air and moisture sensitive
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.516
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D2O
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium deuteroxide