Learn More
Sodium diatrizoate, 99%
Codice prodotto. 15658775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15658775
Marca: Thermo Scientific Acros 460961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 737-31-5 | C11H8I3N2NaO4 | 635.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 737-31-5
Formula molecolare C11H8I3N2NaO4
Molecular Weight (g/mol) 635.9
InChI Key ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC Name sodium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium diatrizoate
Punto di fusione 261.0°C to 262.0°C
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 600g/L (20°C).
Peso formulazione 635.9
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 7% max.