Learn More
Sodium Diatrizoate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436302 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11436302
Marca: MP Biomedicals 0210290880
Used as a density gradient reagent in blood cell separation. Sodium Diatrizoate, MP Biomedicals is also utilized as a radiological contrast agent. It causes partial redistribution of tight-junction-associated membrane proteins into a cytoplasmic compartme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 737-31-5
Formula molecolare C11H8I3N2NaO4
Molecular Weight (g/mol) 635.898
InChI Key ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC Name sodium;3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Specifica
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (350mg/mL).
Peso formulazione 635.9
Percent Purity >99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Diatrizoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Diatrizoate