Learn More
Sodium dichloroacetate, 96%
Codice prodotto. 11444867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444867 50 g 50g
11434867 10 g 10g
11454867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21827.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-56-1
Formula molecolare C2HCl2NaO2
Molecular Weight (g/mol) 150.92
Numero MDL MFCD00070489
InChI Key LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC Name sodium;2,2-dichloroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium dichloroacetate
Punto di fusione 197°C to 199°C (decomposition)
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 150.93
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium dichloroacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dichloroacetate