Learn More
Sodium dichloroacetate, 98%
Codice prodotto. 10748922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748922 50 g Glass bottle 50g
10745483 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748922 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338280500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-56-1
Formula molecolare C2HCl2NaO2
Molecular Weight (g/mol) 150.92
Numero MDL MFCD00070489
InChI Key LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC Name sodium;2,2-dichloroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium dichloroacetate
Punto di fusione 198°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NaOC(O)CH(Cl)2
Beilstein 02, III, 454
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 150.92
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium dichloroacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.