Learn More
Sodium Dichloroacetate, TRC
Codice prodotto. 30135848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135848 25 g 25g
17931545 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135848 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS08083525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-56-1
Formula molecolare C2HCl2NaO2
Molecular Weight (g/mol) 150.92
Sinonimo CPC 211, Ceresine, DCA, Dichloroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Dichloroacetate
IUPAC Name sodium;2,2-dichloroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dichloroacetate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Peso formulazione 149.9251