Learn More
Sodium dichromate dihydrate, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 219240010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7789-12-0 Peso : 1.05000kg Transport : UN number : 3087 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantità | 1kg |
---|---|
Imballaggio | Plastic Bottle |
Descrizione
Oxidation reagentIdentificatori chimici
7789-12-0 | |
298 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
108005 | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Cr2Na2O7·2H2O | |
MFCD00149166 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate |
Specifica
Sodium dichromate dihydrate | |
7789-12-0 | |
Cr2Na2O7·2H2O | |
MFCD00149166 | |
15, 8744 | |
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
298 | |
298 | |
99% | |
100ppm max. | |
0.01% max. (in water) | |
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
400.0°C | |
357.0°C | |
1kg |
99% | |
98.5% min. (Iodometry) | |
Na2Cr2O7·2H2O | |
01,1059; 03,265 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate | |
108005 | |
Crystals or Needles | |
100ppm max | |
0.01% max. | |
Plastic Bottle | |
1000ppm max. | |
Orange | |
3.5 to 3.9 (5% soln.) |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium dichromate dihydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.