Learn More
Sodium Dichromate Dihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (RT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15620520 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15620520
Marca: Honeywell-Fluka 00624250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.5% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-12-0
Formula molecolare Cr2H4Na2O9
Molecular Weight (g/mol) 297.995
Numero MDL MFCD00149166
InChI Key JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC Name disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dichromate Dihydrate
Punto di fusione 91°C (literature)
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare Na2Cr2O7 · 2H2O
Numero UN UN3086
Peso formulazione 298g/mol
Percent Purity ≥99.5% (RT)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.350g/cu.cm