missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Dideuterium Phosphate, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Monosodium Phosphate-D2 |
| CAS | 96514-08-8 |
| Formula molecolare | Na . D2 O4 P |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Phosphoric acid-d2, monosodium salt (9 CI), Sodium phosphate (NaD2PO4) (6 CI, 7 CI), Monosodium phosphate-D2, Phosphoric acid-d2 monosodium salt |
| InChI Formula | InChI=1 S/NaH3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2 |
| SMILES | [Na+].[2 H]OP(=O)([O-])O[2 H] |
| IUPAC Name | sodium;dideuterio phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.989 |
| Peso formulazione | 121.971 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?