Learn More
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10723621 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10723621
Marca: Fisher Chemical S/3760/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Identificatori chimici
CAS 13472-35-0
Formula molecolare H6NaO6P
Molecular Weight (g/mol) 156.006
Numero MDL 149209
InChI Key VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC Name sodio;diidrogenofosfato;biidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 60°C
Colore Bianco
pH 4.5
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Peso formulazione 156.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica