Learn More
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Crystal, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500g
1kg
5kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Colore | White |
Punto di fusione | 60°C |
pH | 4.5 |
Quantità | 5kg |
Peso formulazione | 156.01g/mol |
Forma fisica | Solid |
Imballaggio | Plastic keg |