Learn More
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Crystal, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione | 60°C |
Colore | White |
pH | 4.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 156.01g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |