Learn More
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 13429448 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13429448 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13429448 Fornitore JT Baker N. del fornitore 3818.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.52€
    91.72€ / 1kg
    Risparmia 47.80€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Conforme alle specifiche ACS
Specifica
CAS 10049-21-5
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102.0%
Formula molecolare H5NaO5P
Numero MDL MFCD00149208
Sinonimo Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate , Sodium phosphate monobasic monohydrate
InChI Key BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC Name sodium phosphoric acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 139.00
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 0.9996 g/cm³ (20°C)