Learn More
Sodium DL-Lactate (60% w/w in H2O), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lactate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 112.0136 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lactate 60 % |