Learn More
Soluzione SDS, soluzione di dodecilsolfato di sodio al 10%, biologia molecolare/elettroforesi, Fisher BioReagents™
Product Code. 10265153
Change view
Click to view available options
Quantità:
200 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Nalgene Poly Bottle
Unit Size:
1L
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10265153 200 mL Flacone in polietilene 200mL
10552785 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10265153 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP2436200
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Add to basket
  • Soluzione premiscelata esente da DNasi, RNasi e proteasi, contenente il 10% di SDS per le procedure di estrazione delle proteine e del DNA
  • Riduzione dei tempi di preparazione con questa soluzione SDS prefabbricata
  • SDS è un detergente comunemente utilizzato nella purificazione delle proteine, nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) e in altre applicazioni di biologia molecolare
  • SDS viene utilizzato anche per interrompere membrane cellulari e dissociare complessi acido nucleico-proteine nelle procedure di estrazione del DNA
  • Destinato esclusivamente all'uso in ricerca; non per scopi diagnostici umani o animali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3 , 7732-18-5
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Absorbance 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate
Colore Incolore
Nota nome 10% Solution
Forma fisica Liquido
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1.01g/cm³
Concentrazione 9.5 to 10.5%
Quantità 200 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Formula lineare CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Indice di Merck 15, 8768
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Peso formulazione 288.38
Grado Elettroforesi
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.