Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 15450685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15450685 500 g Flacone in polietilene 500g
15440685 100 g Poly Bottle 100g
15480685 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450685 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP8200500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Sodium Dodecyl Sulfate is the most commonly used detergent in protein purification and electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Absorbance ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Colore Bianco
Forma fisica Solido
Punto di fusione 204°C
pH 8.5 to 10
Quantità 500 g
Identificazione Pass test
Imballaggio Flacone in polietilene
Intervallo percentuale saggio >99%
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Percent Purity ≥98.0% (C12 alcohol)
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.