Learn More
Dodecilsolfato di sodio (SDS), polvere bianca, elettroforesi, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10593335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in vetro
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10593335 100 g Flacone in vetro 100g
10356463 500 g Poly Bottle 500g
10593355 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10593335 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP166100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.85€
    29.30€ / 100g
    Risparmia 8.55€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per procedure di estrazione delle proteine e gel di poliacrilammide SDS
For protein extraction procedures and SDS polyacrylamide gels
  • Detergente esente da DNasi e RNasi per procedure di estrazione delle proteine ed elettroforesi su gel di poliacrilammide
  • SDS è un detergente comunemente utilizzato nella purificazione delle proteine e nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE)
  • L'SDS denatura le proteine interrompendone i legami non covalenti
  • Testato funzionalmente per l'uso in elettroforesi
  • Destinato esclusivamente all'uso in ricerca; non per scopi diagnostici umani o animali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Sodium Lauryl Sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Absorbance 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate
Colore Bianco
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Forma fisica Solido
Punto di fusione 206°C
pH 8.5 to 10
Quantità 100 g
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in vetro
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Intervallo percentuale saggio (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Note percentuale saggio Come solfato di alcool grasso: >=99%
Formula lineare CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Indice di Merck 15, 8768
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥99% (≥98% C12-OH)
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.