Learn More
Sodium Dodecylsulfate, 10% Solution, Ultrapure
Codice prodotto. 15825428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15825428 100 mL Nalgene bottle 100mL
15835428 500 mL Nalgene bottle 500mL
15845428 1 L Nalgene bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15825428 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J77504.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecylsulfate
Forma fisica Solution
Concentrazione 10% Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate