Learn More
Sodium Dodecylsulfate, 10% Solution, Ultrapure
Codice prodotto. 15845428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15845428 1 L Nalgene bottle 1L
15825428 100 mL Nalgene bottle 100mL
15835428 500 mL Nalgene bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15845428 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J77504.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecylsulfate
Forma fisica Solution
Concentrazione 10% Solution
Quantità 1 L
Imballaggio Nalgene bottle
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato