Learn More
Sodium Edetate, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11464809 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464809 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11464809 Fornitore Reagecon N. del fornitore 3005900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.55€
    50.54€ / 1L
    Risparmia 11.01€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
CAS 64-02-8
Formula molecolare C10H12N2Na4O8
Quantità 1 L
Sinonimo sodium edetate, edetate sodium, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, sequestrene, edta tetrasodium, sodium edta, tetrasodium edetate, aquamollin, complexone, irgalon
InChI Key UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Molecular Weight (g/mol) 380.17
PubChem CID 6144