Learn More
Sodium Ethenesulfonate (25% in H2O), TRC
Codice prodotto. 30416709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416709 5 mL -
30416313 10 mL -
30410373 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30416709 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6993985ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3039-83-6
Formula molecolare C2H3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 130.1
Sinonimo HS 1, HS 1 (Salt), N-SVS 25, Provichem 2202, SVS, SVS (Emulsifier), SVS 25, Sodium Ethenesulfonate, Sodium Ethylenesulfonate, Sodium Vinyl Sulphonate, Sodium Vinylsulfonate, Tamol VS, Vinalyst 3525, Vinylsulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC Name sodium;ethenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Ethenesulfonate
Quantità 5 mL
InChI Formula InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Peso formulazione 129.9701
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25%