Learn More
Sodium ethoxide, 21% in ethanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10568505 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10568505 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10568045 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10568505 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429301000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-52-6 ∣ C2H5NaO ∣ 68.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Formula molecolare C2H5NaO
Molecular Weight (g/mol) 68.04
Numero MDL MFCD00012417
InChI Key QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC Name sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 91.0°C
Materiale o nome chimico Sodium ethoxide
Nota nome 21% in ethanol
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 25°C
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Indice di rifrazione 1.385
Gravità specifica 0.868
Densità 0.8680g/mL
Formula lineare C2H5ONa
Indice di Merck 15,8749
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible (hydrolyse)
Peso formulazione 68.04
Percent Purity 21%
Grado Ungraded
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use