Learn More
Sodium Ethoxide (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Ethoxide |
| CAS | 141-52-6 |
| Formula molecolare | C2H5NaO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].CC[O-] |
| IUPAC Name | sodium;ethanolate |
| Molecular Weight (g/mol) | 68.05 |
| Peso formulazione | 68.0238 |