Learn More
Sodium ethoxide, 96%, pure
Codice prodotto. 10225600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10225600 500 g Bottiglia in vetro 500g
10215600 250 g Bottiglia in vetro 250g
10784104 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10225600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168595000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-52-6
Formula molecolare C2H5NaO
Molecular Weight (g/mol) 68.04
Numero MDL MFCD00012417
InChI Key QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC Name sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium ethoxide
Nota nome 96%
Punto di fusione 260.0°C
Densità 0.868
Intervallo percentuale saggio 95% min. (NaOC2H5)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5ONa
Quantità 500 g
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Indice di Merck 15, 8749
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute alcohol without decomposition
Peso formulazione 68.04
Percent Purity 96%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium ethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.