Learn More
Sodium Ethyl Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30416267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416267 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS625300500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Ethyl Sulfate
CAS 546-74-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C2H5NaO4S
Quantità 500 mg
Sinonimo Sulfuric Acid Monoethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate
InChI Formula InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;ethyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 148.11
Peso formulazione 147.981
Percent Purity >95