Learn More
Sodium Ethyl Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30413959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413959 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413959 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6253002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C2 H5 O4 S . Na
Quantità 2.5 g
Sinonimo Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;ethyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 148.11
Peso formulazione 147.9806
Percent Purity >95