Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium ferrocyanide decahydrate |
| Quantità | 250 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 484.06 |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. (free moisture) |