Learn More
Sodium fluoride, 200mM aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15463049
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15463049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60251.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Formula molecolare FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Numero MDL MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC Name sodium fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium fluoride
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Formula lineare NaF
Peso formulazione 41.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.