Learn More
Sodium fluoride, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361608 100 g 100g
11381608 5 g 5g
11371608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11361608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011003.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is used as a steel degreasing agent and in tin electroplating, flux, heat treating salt compositions, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It serves as a source of fluoride ion in several applications including its use in synthetic chemistry, for example in Finkelstein reaction for preparing fluoro compounds, desilylation in sensitive organic compounds, metallurgy, and reaction with electrophilic chlorides. It has medical and other applications including complexing of magnesium ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Formula molecolare FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Numero MDL MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC Name sodium;fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 1704°C
Materiale o nome chimico Sodium fluoride
Punto di fusione 993°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.336
Aspetto White powder
Pressione del vapore 1.3 hPa (1mm Hg) at 1077°C
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Densità 2.78 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 41.99
Percent Purity 99.99%
Grado Ungraded