Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Fluoride |
| CAS | 7681-49-4 |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
| Formula molecolare | FNa |
| Numero MDL | MFCD00003524 |
| Sinonimo | sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril |
| InChI Key | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [F-].[Na+] |
| IUPAC Name | sodium fluoride |
| Vedi altri risultati |