Learn More
Sodium fluoride, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10113980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10113980 500 g Flacone in plastica 500g
10296970 25 g Flacone in plastica 25g
10761994 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10113980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.05€
    72.30€ / 500g
    Risparmia 4.75€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Formula molecolare FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Numero MDL MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC Name sodium fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 1700.0°C
Materiale o nome chimico Sodium fluoride
Punto di fusione 993.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Indice di Merck 15, 8754
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 41.98
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (150°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.