Learn More
Sodium fluoride, ACS, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317287 1 kg 1kg
11307287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11317287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011561.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Steel Degreasing Agent, in Tin Electroplating, Flux
It is used as a steel degreasing agent and in tin electroplating, flux, heat treating salt compositions, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It serves as a source of fluoride ion in several applications including it use in synthetic chemistry, for example in Finkelstein reaction for preparating fluoro compounds, desilylation in sensitive organic compounds, metallurgy, and reaction with electrophilic chlorides. It has medical and other applications including complexing of magnesium ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Formula molecolare FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Numero MDL MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC Name sodium fluoride
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 1704°C
Materiale o nome chimico Sodium fluoride
Punto di fusione 993°C
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.336
Aspetto White powder
Pressione del vapore 1.3 hPa (1mm Hg)
Intervallo percentuale saggio 99% min.
Densità 2.78
Informazioni di solubilità Slightly Soluble in water. Insoluble in alcohol
Peso formulazione 41.99
Percent Purity ≥99%
Grado ACS