Learn More
Sodium fluoride, Puratronic™, 99.995% (metals basis excluding K), K =100ppm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11302058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302058 250 g 250g
11312058 5 g 5g
11392048 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11302058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012964.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is used as a steel degreasing agent and a flux. It is used in heat treating salt compositions, tin-electroplating, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It has significant applications in organic synthesis including its halide-exchange with acyl chloride, sulfur chlorides, and phosphorus chloride, desilylation of silyl-protected OH groups, synthesis of fluorocarbons (Finkelstein reaction), and also in metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Formula molecolare FNa
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Numero MDL MFCD00003524
InChI Key PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 1704°C
Materiale o nome chimico Sodium fluoride
Punto di fusione 993°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.9995% (metals basis excluding K)
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in HF and ammonia. Insoluble in alcohol.
IUPAC Name sodium fluoride
Peso formulazione 41.99
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.336
Aspetto White powder
Pressione del vapore 1.3 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densità 2.78