Learn More
Sodium Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30420246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30420246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS62700025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Quantità 25 g
Formula molecolare F . Na
Sinonimo Sodium Fluoride, Act, Act (mouthwash), Antibulit, Apoflux, Chemifluor, Dentalfluoro, Duofluorid, Duofluorid F, Duraphat, FDA 0101, Flor-Opal, Floridine, Florinse, Florocid, Fludent, Fluocal, Fluoraday, Fluorigard, Fluorol, Fluorzoin, Fluossen, Flura Drops, Flurexal, Flursol, Flutop Gel, Fungol B, Fuoros, Karidium, Karigel N, Lemoflur, Luride SF, Minute-Gel, Miranol, NSC 77385, Neosten, Neutra-Care, Ora-Bliss, Ossalin, Ossin, Osteo F, Osteofluor, Osteoflur, Pediaflor, Pergantene, Prevident, Prevident 5000 Plus, Prodent, Slow-Fluoride, Sodium monofluoride, Sodium monofluoride (NaF), T-Fluoride, Thera Flur, Wako 194-01971, Winterfresh Gel, Zymafluor
InChI Formula InChI=1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [F-].[Na+]
IUPAC Name sodium;fluoride
Molecular Weight (g/mol) 41.99
Peso formulazione 41.9882